Principaux documents
566977
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxythiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
38-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1sccc1O
InChI
1S/C6H6O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h2-3,7H,1H3
Clé InChI
SEMVRXMFCHXUMD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup