557749
N-Boc-5-bromoindole
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 5-bromoindole-1-carboxylate
223,00 $
About This Item
223,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
56-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
PBWDRTGTQIXVBR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable