Principaux documents
566233
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(7-(4-trifluoromethyl)coumarin acrylamide)]
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
Fluorescence
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
Application
Fluorescent polymer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable