Principaux documents
565024
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetramethoxybenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H2(OCH3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O4/c1-11-7-5-8(12-2)10(14-4)9(6-7)13-3/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
OIHYPOOSWQXFMZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable