Principaux documents
564974
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-ethoxy-2-hydroxybenzoate
95%
Synonyme(s) :
Ethyl 2-ethoxy-6-hydroxybenzoate
1 G
193,00 $
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
193,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H3(OH)CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
60 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c(O)cccc1OCC
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-14-9-7-5-6-8(12)10(9)11(13)15-4-2/h5-7,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RWBODKGPEZVFRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable