Documents
564929
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(OC2H5)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5570 (lit.)
Point d'ébullition
293-294 °C (lit.)
Densité
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves