Principaux documents
563781
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2OCH3MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C (lit.)
Densité
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cc([Mg]Br)cc1C
InChI
1S/C9H11O.BrH.Mg/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3;;/h5-6H,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
KIYSUNNVTFBQIT-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup