Principaux documents
563412
Sigma-Aldrich
1-(1-Naphthyl)-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
Synonyme(s) :
Trimethyl[(naphthalen-1-yl)ethynyl]silane
About This Item
Formule linéaire :
C10H7C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.595 (lit.)
pb
292-293 °C (lit.)
Densité
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H16Si/c1-16(2,3)12-11-14-9-6-8-13-7-4-5-10-15(13)14/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
WATBCTJRCLNXNF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves