563080
Methyl 2-aminothiophene-3-carboxylate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
76-81 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccsc1N
InChI
1S/C6H7NO2S/c1-9-6(8)4-2-3-10-5(4)7/h2-3H,7H2,1H3
Clé InChI
DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Application
- thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
- thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)one via reaction with formamide
- methyl 2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)thiophene-3-carboxylate via reaction with hexane-2,5-dione
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3