Principaux documents
562016
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylmagnesium chloride solution
0.25 M in diethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.25 M in diethyl ether
pb
35 °C
Densité
0.742 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(C[Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PQDGQUPDDGUKLP-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles