Principaux documents
56187
Sigma-Aldrich
(+)-Ethyl (R)-3-hydroxy-3-phenylpropionate
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Beilstein:
3200514
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +51±2°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.510
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
DVIBDQWVFHDBOP-SNVBAGLBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Chiral building block; e.g. ester-amidation and reduction to an amine[1]; Electrophilic α-amination to an α-hydrazino ester[2]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
A. Kumar et al.
Tetrahedron Letters, 32, 1901-1901 (1991)
C. Greck et al.
Synlett, 475-475 (1993)