561762
4-Thioanisolemagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.965 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSc1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C7H7S.BrH.Mg/c1-8-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
SSVQCUSLJVVRCA-UHFFFAOYSA-M
Application
- 3,3-Ethylenedioxy-5a-hydroxy-11b-[4-(thiomethoxy)phenyl]-estr-9-en-17-one, a key intermediate for the synthesis of mifepristone analogs.
- (1S)-1,4-Anhydro-2,3,5,6-tetra-O-benzyl-1-C-[4-chloro-3-(4-methylthiobenzyl)-phenyl]-D-glucitol, a key intermediate for the synthesis of aryl D-glucofuranosides as potent hSGLT2 and hSGLT1 inhibitors.
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F
Point d'éclair (°C)
-17 °C