Principaux documents
561703
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-nitropyridine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
73-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
COc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-2-4-7-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable