Principaux documents
561371
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
HMBHAQMOBKLWRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3