Key Documents
559032
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-allyl-α-methylbenzylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.5145 (lit.)
Point d'ébullition
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter