Principaux documents
558192
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)-phenylboronsäure
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BF4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
115-119 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-5-3-1-2-4(7(10,11)12)6(5)8(13)14/h1-3,13-14H
Clé InChI
TXBRJTKFAYXKMV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable