Principaux documents
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
1 G
170,00 $
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
170,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
Pureté optique
97% (ee) (HPLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4340 (lit.)
pb
211 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
Clé InChI
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
Catégories apparentées
Application
(R)-(−)-2-Decanol can be used as a chiral inductor in photoelectrocyclization of tropolone methyl ether.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Enhanced stereoselectivity in photoelectrocyclization of tropolone ethers via confinement in chiral inductor-modified lyotropic liquid crystals
Lv F, et al.
Organic Letters, 10(16), 3473-3476 (2008)