Principaux documents
55788
Sigma-Aldrich
Nα-Fmoc-Nε-Dabcyl-L-lysine
technical, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nε-4-[4-(Dimethylamino)phenylazo)benzoyl]-Nα-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Dabcyl)-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H37N5O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
619.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(O)=O
InChI
1S/C36H37N5O5/c1-41(2)27-20-18-26(19-21-27)40-39-25-16-14-24(15-17-25)34(42)37-22-8-7-13-33(35(43)44)38-36(45)46-23-32-30-11-5-3-9-28(30)29-10-4-6-12-31(29)32/h3-6,9-12,14-21,32-33H,7-8,13,22-23H2,1-2H3,(H,37,42)(H,38,45)(H,43,44)/b40-39+/t33-/m0/s1
Clé InChI
FPOPWTDBGMLRNG-JEFPPREJSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of fluorogenic protease substrates[1][2]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Q.M. Wang et al.
Antiviral Chem. Chemother., 8, 303-303 (1997)
Automated Synthesis of Fluorogenic Protease Substrates: Design of Probes for Alzheimers Disease-Associated Proteases.
Wang, G.T., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2, 1665-1665 (1992)