Principaux documents
557781
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-2,3-dibromomaleimide
97%
Synonyme(s) :
1-Benzyl-3,4-dibromo-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7Br2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
117-120 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
imide
maleimide
phenyl
Chaîne SMILES 
BrC1=C(Br)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
InChI
1S/C11H7Br2NO2/c12-8-9(13)11(16)14(10(8)15)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
DZYLZHRCCNTQCS-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Benzyl-2,3-dibromomaleimide may be used in the synthesis of the following maleimide-based dyes, which can be employed in fluorescence quenching:[1]
  • 2,3-bis(3-indolyl)-N-benzylmaleimide
  • 2,3-bis(2′-methyl-3-indolyl)-N-benzylmaleimide
  • 2,3-bis(2-pyrrolyl)-N-benzylmaleimide
  • 2-aryl-N-benzyl-3-bromomaleimides via suzuki cross coupling reaction with aryl boronic acid[2]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
"Metal-catalyzed cross-coupling reactions of halomaleic anhydrides and halomaleimides: synthesis of structurally interesting and biologically important natural and unnatural products"
Deore SP and Argade PN
Synthesis, 46(03), 281-289 (2014)
Bifunctional maleimide dyes as selective anion sensors.
Lin Z, et al.
Tetrahedron, 65(27), 5216-5221 (2009)