Principaux documents
557234
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le produit 557234 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Forme
solid
Pf
122-127 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(Cl)ccc1F
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki cross-coupling reactions
  • Synthesis of biaryl amides with muscarinic acetylcholine receptor subtype M1 agonistic activity
  • Synthesis of kinesin spindle protein inhibitors
  • GABA α2/3 agonist preparation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable