Principaux documents
556815
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
97%
5 G
180,00 $
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
180,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC1=C(C)CNC1=O
InChI
1S/C7H11NO/c1-3-6-5(2)4-8-7(6)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
YCTNTSVMJWIYTQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one, a five-membered α,β-unsaturated lactam derivative, has various applications in medicinal chemistry. It can be synthesized by employing following as starting materials:[1]
  • allylamine, via palladium(II)-assisted cyclization
  • 4-methoxybenzylamine, via a ring-closing-metathesis strategy
  • 3-ethyl-1-(4-methoxybenzyl)-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2- one
Application
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one (3-Ethyl-4-methyl-1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-one) may be employed as a precursor for the synthesis of glimepiride (antidiabetic drug) and its derivatives (sulfonylurea drugs).[1] It may also be employed for the preparation of 2-ethyl-3-methyl-(10H)-
dipyrrin-1-one.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Molecular recognition studies with a simple dipyrrinone.
Huggins MT, et al.
Tetrahedron, 63(52), 12994-12999 (2007)
Synthesis of 3-Ethyl-4-methyl-1, 5-dihydro-2H-pyrrol-2-one by Novel Palladium (II)-Catalyzed Cyclization and Ring-Closing Metathesis.
Chavan SP, et al.
Synthesis, 47(07), 955-960 (2015)