Principaux documents
556157
Sigma-Aldrich
2-Cyanobenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
NCC6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 556157 Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
solid
Pf
65-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClNO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
Clé InChI
NQAYCMBZPAARNO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Cyanobenzenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of:
  • 2-butyl-5-(2-cyanophenyl)furan[1]
  • 2-(2-cyanophenyl)-3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran[1]
  • 5-thia-4b,10-diaza-indeno[2,1-a]indene-5,5-dioxide[2]
  • 1-methyl-2-(2-cyanophenyl)pyrrole[3]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Microwave-Assisted, One-Pot Synthesis of 5-Thia-4 b, 10-diaza-indeno [2, 1-a]-indene-5, 5-dioxide and 10 H-11-Thia-5, 10 a-diaza-benzo [b] fluorene-11, 11-dioxide.
Cole AG, et al.
Synthetic Communications, 39(20), 3607-3610 (2009)
Benzenesulfonyl Chlorides: Alternative Coupling Partners for Regiocontrolled Palladium-Catalyzed Direct Desulfitative 5-Arylation of Furans.
Beladhria A, et al.
Synthesis, 46(18), 2515-2523 (2014)
Palladium-Catalysed Direct Desulfitative Arylation of Pyrroles using Benzenesulfonyl Chlorides as Alternative Coupling Partners.
Jin R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 356(18), 3831-3841 (2014)