Documents
556025
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl succinate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CCH2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
85-95 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-9(2,3)13-8(11)6-5-7(10)12-4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
KGLNZUDBQPORRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
tert-Butyl methyl succinate is an ester. Mixture of its threo- and erythro- isomeric forms were obtained by the addition reaction between tert-butyl alcohol and 4-oxo-but-3-enoate in the presence of lithium tert-butoxide (catalyst).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Danheiser RL.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 689-689 (2014)