Key Documents
555983
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(F)SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
Clé InChI
ZFZRENUEJCOCRE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride (4-chloro-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride) may be used to synthesize [1-(4-chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
[1-(4-Chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
Benakaprasad SB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3669-o3669 (2007)