Principaux documents
555606
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H3(NO2)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 555606 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Pf
117 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
amine
nitro
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c1-10(2)8-4-3-7(6-12)9(5-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DHLFXZQEAWYQLC-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde may be used to synthesize the following substituted 4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehydes:[1]
  • 5-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3,5-dichloro-4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehyde
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
The preparation of N-acylbenzotriazoles from aldehydes.
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 14, 131-139 (2003)