Key Documents
555401
Sigma-Aldrich
mono-Methyl isophthalate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CO2H)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
194-196 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-13-9(12)7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
WMZNGTSLFSJHMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Exploited in the synthesis of polymer films.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 1668-1681 (2004)