Key Documents
555045
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
98%
Synonyme(s) :
1,4-Bis(bromomethyl)-2,5-bis(octyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Formule linéaire :
(BrCH2)2C6H2[O(CH2)7CH3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Pf
88.8-90.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OCCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
Clé InChI
SWHDCISENXYFAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable