Principaux documents
555037
Sigma-Aldrich
Poly[2,5-bisoctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Solubilité
chloroform: soluble 2 wt. %
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
Fluorescence
λex 479 nm; λem 548 nm in chloroform
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCC)c(C=C)c1
Description générale
Light-emitting polymer. Soluble in toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, and cyclohexanone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable