Principaux documents
554057
Sigma-Aldrich
(±)-2,3-Dibromobutane
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Br)CH(Br)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.91
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
pb
73 °C/47 mmHg (lit.)
Densité
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(Br)C(C)Br
InChI
1S/C4H8Br2/c1-3(5)4(2)6/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
BXXWFOGWXLJPPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter