Principaux documents
554006
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)terbium(III)
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
TbCp3
About This Item
Formule linéaire :
(C5H5)3Tb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: terbium
reagent type: catalyst
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Tb].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.Tb/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
FMNCAPFXHVPBJH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 65 Terbium
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges