Principaux documents
553891
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
pb
158-160 °C (lit.)
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3O/c8-5-3-1-2-4-6(5)12-7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
ITYCJCVRPBLODP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene can be prepared from (trifluoromethoxy)benzene.[1]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
2-, 3-, and 4-(Trifluoromethoxy) phenyllithiums: Versatile Intermediates Offering Access to a Variety of New Organofluorine Compounds.
Castagnetti E and Schlosser M.
European Journal of Organic Chemistry, 4, 691-695 (2001)