Principaux documents
523887
Sigma-Aldrich
2-(Methylphenylamino)ethanol
98%
50 ML
126,00 $
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
126,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(CH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.573 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(7-8-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
Clé InChI
VIIZJXNVVJKISZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter