553778
9-Ethyl-3-nitrocarbazole
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
128-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
Clé InChI
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable