553441
Tris(tert-pentoxy)silanol
≥99.99%
Synonyme(s) :
TPS
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.99%
Forme
liquid
pb
96-99 °C/2-3 mmHg (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)(C)O[Si](O)(OC(C)(C)CC)OC(C)(C)CC
InChI
1S/C15H34O4Si/c1-10-13(4,5)17-20(16,18-14(6,7)11-2)19-15(8,9)12-3/h16H,10-12H2,1-9H3
Clé InChI
ORJFXWYTRPGGRK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
À utiliser avec
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.