Principaux documents
552534
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]24/D −3.0°, c = 1% in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
n20/D 1.5870 (lit.)
pb
135 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CN[C@@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
Clé InChI
OXOBKZZXZVFOBB-INIZCTEOSA-N
Application
Used as excellent chiral solvating agents to determine the enantiomeric composition of chiral carboxylic acids directly by NMR analysis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)