Principaux documents
552232
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Pf
112-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO4S/c1-12-6-3-4-7(13-2)8(5-6)14(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
SHELADVIRCCTFN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride can be prepared from 2,5-dimethoxybenzenesulfonic acid.1 It can also be obtained from the reaction between chlorosulfonic acid and 1,4-dimethoxybenzene.2
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
The Chemistry of Thioether-Substituted Hydroquinones and Quinones. III. An Unexpected Rearrangement of a Heterocyclic Group.
Chapman DD, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(5), 1520-1523 (1965)