Documents
552216
Sigma-Aldrich
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OCF2CF2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4200 (lit.)
Point d'ébullition
152-153 °C (lit.)
Densité
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)C(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H6F4O/c9-7(10)8(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
115.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.1 °C - closed cup