Principaux documents
551163
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
95%
Synonyme(s) :
(2-Cyanoethyl)-phosphonic acid diethyl ester, 3-(Diethylphosphono)propionitrile, NSC 43781, NSC 74863
About This Item
Formule linéaire :
NC(CH2)2P(O)(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.4380 (lit.)
pb
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOP(=O)(CCC#N)OCC
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
Clé InChI
LDOZIDLMPNCNDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Heteroatom-directed alkyl cyanation of alkynes
  • Use as a fluorescent substrate for carbon-phosphorous lyase
  • Microwave-assisted cleavage of phosphate, phosphonate, and phorphoramide esters
  • Amination and stereoselective olefination for synthesis of HIV-1 antivirals
Reactant for synthesis of:
  • Base-catalyzed stereospecific anti-Markovnikov addition reactants
  • Lipophilic oxoamides with activity against phospholipase A2
  • Triose phosphate isomerase of muscle inhibitors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter