Principaux documents
550752
Sigma-Aldrich
N(α), N-(im)-Di-Boc-L-histidine methyl ester
97%
Synonyme(s) :
[Methyl(S)-3[1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)-1-H-imidazol-4-yl]-2-[(1,1-dimethylethoxycarbonyl)amino]propionate]
5 G
222,00 $
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
222,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H27N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
222,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
113-116 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](Cc1cn(cn1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27N3O6/c1-16(2,3)25-14(22)19-12(13(21)24-7)8-11-9-20(10-18-11)15(23)26-17(4,5)6/h9-10,12H,8H2,1-7H3,(H,19,22)/t12-/m0/s1
Clé InChI
ZYCZFTGHOVFXLZ-LBPRGKRZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable