549878
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
129-133 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)nc(n1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3
Clé InChI
ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable