548723
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole
96%
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
223 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES
Clc1nc(Br)[nH]c1Cl
InChI
1S/C3HBrCl2N2/c4-3-7-1(5)2(6)8-3/h(H,7,8)
Clé InChI
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3