Principaux documents
548596
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzamide oxime
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4C(NH2)=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
82-87 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
KJMNPGUHEUTHMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable