Principaux documents
548227
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-cyanopyridine
25 G
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
203,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
69-73 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
Clc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
Clé InChI
QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter