547980
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]samarium(III)
98%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine samarium(III) salt, Tris(1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazanato)samarium
260,00 $
About This Item
260,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: samarium
reagent type: catalyst
Pf
93-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N([Sm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Sm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
MUFPZLRACJKLCI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Heterobimetallic samarium(III) complexes
- Binuclear lanthanide complexes
Catalyst for:
- Coordination polymerization of renewable butyrolactone-based vinyl monomers
- Intramolecular hydroamination of non-activated alkenes
- Chiral functionalization of isoxazoles
- Enantioselective hydroamination / cyclization
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
36.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges