Principaux documents
546739
Sigma-Aldrich
Zinc bromide dihydrate
99%
Synonyme(s) :
Dibromozinc dihydrate, Zinc(2+) dibromide dihydrate, Zinc(II) bromide dihydrate, zinc bromide 2-hydrate
100 G
78,30 $
500 G
266,00 $
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
78,30 $
500 G
266,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ZnBr2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
78,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder or solid
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.Br[Zn]Br
InChI
1S/2BrH.2H2O.Zn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
NSGOPMOPSWFFLF-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1