Principaux documents
546534
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)gallium(III)
98%
Synonyme(s) :
Hexakis(dimethylamido)digallium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H36Ga2N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gallium
reagent type: catalyst
Pf
104-105.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
Clé InChI
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Atomic number of base material: 31 Gallium
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.3 °F
Point d'éclair (°C)
55.7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.