Principaux documents
546313
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-3-buten-2-one
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHCOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C (lit.)
λmax
699 nm in chloronaphthalene
Chaîne SMILES 
CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
Clé InChI
UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable