Principaux documents
546038
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4F3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
289.5-293.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H4F3N3O/c6-5(7,8)2-1-3(12)11-4(9)10-2/h1H,(H3,9,10,11,12)
Clé InChI
ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Optimized molecular geometry, force constants and vibrational frequencies of 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine (AHFMP) have been evaluated by density functional theory (DFT).[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Simulation of IR and Raman spectral based on scaled DFT force fields: a case study of 2-amino 4-hydroxy 6-trifluoromethylpyrimidine, with emphasis on band assignment.
Krishnakumar, V., and N. Prabavathi.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 71(2), 449-457 (2008)