545953
1-Aminohydantoin hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
112,00 $
About This Item
112,00 $
Produits recommandés
Essai
98%
Pf
201-205 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].NN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
Clé InChI
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable