Principaux documents
545937
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenoxyacetic acid hydrazide
95%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4OCH2C(O)NHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Pf
129-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FN2O2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
SEIHQPCBPNHCBN-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluorophenoxyacetic acid hydrazide (4-FH) may be used as one of the reactants in the synthesis of:
  • symmetrical 2,5-bis(2,4-dichloro-5-fuorophenyl)-1,3,4-oxadiazole (DCFPO)
  • [Pd(4-FH)2Cl2] complex.
  • N-trimethylacetyl-N′-(4-fluorophenoxyacetyl)hydrazine
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Spectroscopic characterization and molecular modeling of novel palladium (II) complexes with carbazates and hydrazides
Sousa LM, et al.
Journal of Molecular Structure, 1097, 15-22 (2015)
Syntheses and insecticidal activities of novel 2-fluorophenyl-5-aryl/cyclopropyl-1, 3, 4-oxadiazoles
Shi W, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 106.2, 173-179 (2000)